Learn More
Xylometazolinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30461695
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461695 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461695 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0089.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylometazoline Hydrochloride
CAS 1218-35-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xylometazoline Hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C16 H24 N2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C
IUPAC-Name 2-[(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazol;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 280.84
Menge 10 mg
Formelmasse 280.1706 g/mol