Learn More
Xylitol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10276610 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10276610 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10055663 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10371514 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10743455 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10276610 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 225981000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 87-99-0
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Specifications
Chemischer Name oder Material Xylitol
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt 92.0°C to 96.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 215.0°C to 217.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 2% max. Other polyols (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Menge 100 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 15, 10283
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver