Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylitol, 99 %
Artikelnummer. 11408786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408786 100 g 100 Gramm
11418786 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408786 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. A16944.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
It is employed as a polyol substrate for xylitol and sorbitol dehydrogenases and sorbitol dehydrogenase derived from xylose. It is applied as a sweetener and humectants and skin conditioning agent in cosmetics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Polyolsubstrat für Xylitol- und Sorbitol-Dehydrogenasen und Sorbitol-Dehydrogenase aus Xylose eingesetzt. Wird als Süßstoff und Feuchthaltemittel sowie als Hautpflegemittel in der Kosmetikindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 mg/ml), abs. Methanol (6 g/100ml), abs. Ethanol (1.2 g/100ml), Alkohol (sehr leicht) und Pyridin. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-99-0
Summenformel C5H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00064291,MFCD00064292
InChI-Schlüssel HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonym xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
PubChem CID 6912
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylitol
Schmelzpunkt 92°C to 96°C
Dichte 1.515 g/mL
Prozentgehaltsbereich 99%
Menge 100 g
Beilstein 1720523
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,10085
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50mg/ml),abs methanol (6g/100ml),abs ethanol (1.2g/100ml),alcohol (very slightly),and pyridine. Insoluble in ether.
IUPAC-Name (2S,4R)-Pentan-1,2,3,4,5-Pentol
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99%