Learn More
Xylidin-Ponceau 2R, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570964 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10570964 100 g Glasflasche 100 Gramm
10012450 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10570964 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 190261000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Xylidin Ponceau, CAS-Nr. 3761-53-3, ist ein roter Azofarbstoff, der in der Histologie zur Dünnschnittfärbung zum Einsatz kommt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
  • Xylidin Ponceau 2R beschränkt sich weitgehend auf die Masson-Trichrom-Färbung, wo es dem Rot zytoplasmatischer Strukturen eine leichte orangene Schattierung verleiht.
Verwendung
  • Xylidin Ponceau 2R ist ein histologischer Farbstoff, der hauptsächlich für die Dünnschnittfärbung verwendet wird.
  • Es zeigt kardiotoxische und karzinogene Aktivitäten.
  • Wird zur Herstellung einer Fuchsin-Ponceau-Lösung zur Färbung eines gewebetechnischen Hautmodells mit amyotropher Lateralsklerose verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3761-53-3
Summenformel C18H14N2Na2O7S2
Molekulargewicht (g/mol) 480.417
MDL-Nummer MFCD00003897
InChI-Schlüssel YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Synonym 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
PubChem CID 102092631
ChEBI CHEBI:82369
IUPAC-Name Dinatrium;5-[(2,4-Dimethylphenyl)Diazenyl]-6-Oxido-7-Sulfonaphthalin-2-Sulfonat
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylidine Ponceau 2R
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 480.41
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau bis Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Feines Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylidine Ponceau 2R
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.