Learn More
Xylidin-Ponceau 2R, rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-212340
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
3761-53-3
C18H14N2Na2O7S2
480.417
MFCD00003897
YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
102092631
CHEBI:82369
Dinatrium;5-[(2,4-Dimethylphenyl)Diazenyl]-6-Oxido-7-Sulfonaphthalin-2-Sulfonat
CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
3761-53-3
C18H14N2Na2O7S2
480.417
MFCD00003897
YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
102092631
CHEBI:82369
Dinatrium;5-[(2,4-Dimethylphenyl)Diazenyl]-6-Oxido-7-Sulfonaphthalin-2-Sulfonat
CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Xylidin Ponceau, CAS-Nr. 3761-53-3, ist ein roter Azofarbstoff, der in der Histologie zur Dünnschnittfärbung zum Einsatz kommt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Xylidin Ponceau 2R beschränkt sich weitgehend auf die Masson-Trichrom-Färbung, wo es dem Rot zytoplasmatischer Strukturen eine leichte orangene Schattierung verleiht.
Verwendung
• Xylidin Ponceau 2R ist ein histologischer Farbstoff, der hauptsächlich für die Dünnschnittfärbung verwendet wird.
•Es zeigt kardiotoxische und karzinogene Aktivitäten.
• Wird zur Herstellung einer Fuchsin-Ponceau-Lösung zur Färbung eines gewebetechnischen Hautmodells mit amyotropher Lateralsklerose verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Xylidine Ponceau 2R
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 480.41
Güte Extrarein
Verpackung Glasflasche
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Blau bis Rot
Menge 25 g
Physikalische Form Feines Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylidine Ponceau 2R
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.