Learn More
Xylenol-Orange-Tetranatriumsalz, Indikator für Metalltitration, Solstice
Artikelnummer. 15654090
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15654090 5 g Glasflasche 5 Gramm
15644090 1 g Glasflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15654090 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 338255G
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
MDL-Nummer MFCD00044293
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylol orangefarbenes Tetranatriumsalz
Schmelzpunkt 195 °C
Verpackung Glasflasche
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Farbe Braun
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Molekulargewicht (g/mol) 760.58
Formelmasse 760,58 g/mol
Reinheit (%) 100%