Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenol Orange Tetra-Natriumsalz, 0.1 % w/v wässrige Lösung.
Artikelnummer. 15436525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15436525 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15436525 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 042773.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenol Orange tetrasodium salt
CAS 3618-43-7
Konzentration 0.1% w/v aq. soln.
Summenformel C31H28N2Na4O13S
MDL-Nummer MFCD00044293
Formelmasse 760.59
Farbe Rot
Menge 100 mL
Physikalische Form Flüssig