Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz
Artikelnummer. 13478288 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 13478288
Marke: Thermo Scientific Chemicals undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S | 760.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
Summenformel C31H28N2Na4O13S
Molekulargewicht (g/mol) 760.59
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenol orange, sodium salt
Schmelzpunkt 210°C
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Merck Index 15,10281
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 510g/L (20°C)
Formelmasse 760.59
Klarheit Passes test
Güte ACS-Reagenz