Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz
Artikelnummer. 13408298 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13408298 1 g Glasflasche 1 Gramm
13418298 5 g Glasflasche 5 Gramm
13478288 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13408298 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 447600010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S | 760.59 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
Summenformel C31H28N2Na4O13S
Molekulargewicht (g/mol) 760.59
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenol orange, sodium salt
Schmelzpunkt 210°C
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,10281
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 510g/L (20°C)
Formelmasse 760.59
Klarheit Passes test
Güte ACS-Reagenz