Learn More
Thermo Scientific Chemicals Xylenolorange, Natriumsalz
Artikelnummer. 10421831 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
50 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10421831 10 g Glasflasche 10 Gramm
10174740 1 g Glasflasche 1 Gramm
10676802 5 g Glasflasche 5 Gramm
11996931 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10421831 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 211220100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3618-43-7 | C31H28N2Na4O13S
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
Summenformel C31H28N2Na4O13S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenol Orange, sodium salt
Schmelzpunkt 210.0°C
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 510g/L (20°C).
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 575 to 585nm (0.1N NaOH)
Formelmasse 760.59
Verlust bei Trocknung 10.0% (110°C, 1 hr) max.
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Eignung (for Zinc titration) Passes test
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Braun bis braun-rot
Menge 10 g
Physikalische Form Kristallpulver