Learn More
Xylenolorange, BAKER™, J.T.Baker ™
Artikelnummer. 15578844 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15578844 5 g Weithalsflasche Braunglas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15578844 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. X58401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
CAS 3618-43-7
Summenformel C31H28N2Na4O13S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenolorange
Formelmasse 760.6
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 5 g