Learn More
Xylol, ACS-Reagenz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-216527
32.20 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
1330-20-7, 100-41-4
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
1330-20-7, 100-41-4
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt -34.0°C
Dichte 0.8650g/mL
Siedepunkt 136.0°C to 140.0°C
Menge 500 mL
Flammpunkt 23°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.4940 to 1.4980
Prozentgehaltsbereich 99%
Rückstand nach Verdampfung 0.002% max.
Relative Dichte 0.865
Strukturformel C6H4(CH3)2
Dampfdruck Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
Viskosität 0.6 mPa.s (20°C)
Beilstein 05, 360
Wasser 0.05% max. (Coulometric)
Merck Index 15, 10278
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.1g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride, acetone and ether
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) 99%
Güte ACS Reagenz