Learn More
Xylole, gemischt, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11318036
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11318036 500 mL 500 Milliliter
11328036 1000 mL 1 Liter
11338036 2500 mL 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11318036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13317.AP
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 1330-20-7 | C8H10
Xylene is used as a solvent in pharmaceutical, printing, rubber and leather industries. It is an important component of ink, rubber and adhesives as well as thinning paints and varnishes. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy. It finds application as a short-term hydrophobic clearing agent of tissue samples by histologists. It is a precursor for the preparation of xylene dichlorides, xylyl bromide, terephthalic acid and dimethyl terephthalate. It acts as a cleaning agent for steel, silicon wafers and integrated circuits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Xylol wird als Lösungsmittel in der pharmazeutischen Industrie, in der Druck-, Gummi- und Lederindustrie verwendet. Es ist ein wichtiger Bestandteil von Tinte, Gummi und Klebstoffen sowie verdünnenden Farben und Lacken. Kommt im Labor zur Herstellung von Bädern mit Trockeneis zur Kühlung von Reaktionsgefäßen und als Lösungsmittel zur Entfernung von synthetischem Immersionsöl aus dem Mikroskopobjektiv in der Lichtmikroskopie zum Einsatz. Findet Anwendung als kurzfristiges hydrophobes Klärungsmittel für Gewebeproben in der Histologie. Ausgangsprodukt für die Herstellung von Xylol-Dichloriden, Xylylylbromid, Terephthalsäure und Dimethylterephthalat. Dient als Reinigungsmittel für Stahl, Silizium-Wafer und integrierte Schaltkreise.
Löslichkeit
Mit aromatischen Kohlenwasserstoffen mischbar. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Enthält ein Gemisch aus Ortho-, Meta- und Para-Isomeren von Xylol. Kann auch Ethylbenzol enthalten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1330-20-7
Summenformel C8H10
MDL-Nummer MFCD00077264
Synonym Dimethylbenzenes + ethylbenzene
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylenes
Schmelzpunkt <-25°C
Namenshinweis mixed
Dichte 0.86
Menge 500 mL
Flammpunkt 29°C (84°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.497
UN-Nummer UN1307
Beilstein 1901563
Merck Index 14,10081
Siedepunkt 137°C to 144°C
Löslichkeitsinformationen Miscible with aromatic hydrocarbons. Immiscible with water.
Formelmasse 106.17
Reinheit (%) ≥97%