Learn More
Xylol, histologische Qualität, Honeywell™
Catalog Number p-7120903
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
20 l
Verpackung:
Aluminiumflasche
Edelstahlkanne
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
1330-20-7
MFCD00077264
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
1330-20-7
MFCD00077264
Histologische Qualität
  • Wird häufig für die Gewebeprobenahme und -verarbeitung verwendet
  • Die präzise Steuerung des Fertigungsprozesses gewährleistet eine unübertroffene Chargenkonsistenz
  • Erhältlich in einer Vielzahl von Verpackungsoptionen (braune Glasflaschen, Flex-Ausguss-Dosen aus Kohlenstoffstahl und Dosen aus Kohlenstoffstahl mit NPT-Gewinde)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Xylole
Farbe Farblos
Strukturformel C6H4(CH3)2
UN-Nummer UN1307
Formelmasse 106.17 mol
Güte Histologisch
Dichte 0.86 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 140 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.07
Flammpunkt 25 °C (77 °F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.497
Dampfdruck 18 mmHg (37.7 °C)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.