missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xylol, ≥98.5 %, ACS-Reagenz, Xylol plus Ethylbenzol-Basis, Honeywell™ Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 l
20 l
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Xylole |
Schmelzpunkt | -48 °C |
Strukturformel | C6H4(CH3)2 |
UN-Nummer | UN1307 |
Formelmasse | 106.17 mol |
Reinheit (%) | ≥ 98.5 % Xylol plus Ethylbenzolbasis |
Güte | ACS-Reagenz |
Dichte | 0.86 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 137 °C bis 140 °C |
Menge | 500 ml |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'