Learn More
Xylol, 96 %, Pure, Isomerengemisch mit Ethylbenzol, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 200910250
Additional Details : CAS : 1330-20-7 Gewicht : 21.68000kg Transport : UN number : 1307 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 25L
Verpackung Metalltrommel
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10022430
  • 419.10 CHF / 25 Liter
Auf Lager, versandfertig: 3
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
EcoSafPak™ ist ein umweltfreundliches Verpackungssystem, das zu 100 % aus Recyclingmaterial von einem SFI-zertifizierten Lieferanten hergestellt wird.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1330-20-7
C8H10
MFCD00077264
Dimethylbenzene
Spezifikation
Xylenes
1330-20-7,100-41-4
96%
C6H4(CH3)2
05, 360
Dimethylbenzene
Flüssig
Rein
Authentic
1.4940 to 1.4980 (20°C, 589nm)
0.865
0.6 mPa.s (20°C)
Nicht ausgewiesen
25L
Mixed Isomers with Ethylbenzene
Vapor Pressure: 8mbar at 20°C
C8H10
MFCD00077264
15, 10278
106.17
96%
0.8650g/mL
Metalltrommel
Solubility in water: 0.1g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf, methylene chloride, acetone and ether
23°C
136.0°C to 140.0°C
-34.0°C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Xylenes
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate