Learn More
Xylene Cyanol FF, 10g, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11442306 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
Artikelnummer. 11442306
Marke: MP Biomedicals 0521281710
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylene Cyanol FF
CAS 2650-17-1
Summenformel C25H27N2NaO6S2
MDL-Nummer MFCD00019481
InChI-Schlüssel VVLFAAMTGMGYBS-KRQUPCAFSA-M
SMILES [Na+].CCNC1=C(C)C=C(C=C1)C(=C1/C=C\C(=N\CC)\C(C)=C1)\C1=C(C=C(C=C1)S([O-])(=O)=O)S(O)(=O)=O
IUPAC-Name sodium 4-{[4-(ethylamino)-3-methylphenyl][(1Z,4Z)-4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl}-3-sulfobenzene-1-sulfonate
Molekulargewicht (g/mol) 538.61
Menge 10 g