missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xylazine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30010641
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010641 100 mg 100 Milligramm
30007524 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX748000100MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 23076-35-9
Summenformel C12 H16 N2 S . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 256.79
Synonym Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
IUPAC-Name N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine;hydrochloride
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Xylazine hydrochloride
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Formelmasse 256.0801
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.