Learn More
Xylazine hydrochloride, Thermo Scientific™
Agonist at the alpha-2 adrenergic receptor
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J62394.06
Menge 5g
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15464779
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
23076-35-9
256.79
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
68554
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(C)=C1NC1=NCCCS1
C12H17ClN2S
MFCD00058196
xylazine hydrochloride, xylazine hcl, n-2,6-dimethylphenyl-5,6-dihydro-4h-1,3-thiazin-2-amine hydrochloride, celactal, xylazine chloride, bay 1470 hydrochloride, unii-ngc3s0882s, ccris 8685, bay va 1470
hydrogen N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine chloride
Spezifikation
Xylazine hydrochloride
C12H17ClN2S
5g
6448471
xylazine hydrochloride, xylazine hcl, n-2,6-dimethylphenyl-5,6-dihydro-4h-1,3-thiazin-2-amine hydrochloride, celactal, xylazine chloride, bay 1470 hydrochloride, unii-ngc3s0882s, ccris 8685, bay va 1470
QYEFBJRXKKSABU-UHFFFAOYSA-N
hydrogen N-(2,6-dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine chloride
68554
23076-35-9
MFCD00058196
UN2811
14,10080
Soluble in water
[H+].[Cl-].CC1=CC=CC(C)=C1NC1=NCCCS1
256.79
256.79
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation