Learn More
Xylazinhydrochlorid, LoGiCal
Artikelnummer. 30462753
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30462753 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30462753 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0515.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xylazine hydrochloride
CAS 23076-35-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Xylazine hydrochloride
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H16 N2 S . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Xylazine Hydrochloride, N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amine monohydrochloride, 5,6-Dihydro-2-(2,6-xylidino)-4H-1,3-thiazine hydrochloride, BAY 1470 hydrochloride, BAY-Va 1470, Celactal, Narcosyl, Rompun, Xylapan, Xylasol, Xylazine chloride, Xylazine hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C12H16N2S.ClH/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12;/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14);1H
Lösungstyp Neat
SMILES Cl.Cc1cccc(C)c1NC2=NCCCS2
IUPAC-Name N-(2,6-Dimethylphenyl)-5,6-dihydro-4H-1,3-thiazin-2-amin;hydrochlorid
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 256.79
Menge 10 mg
Formelmasse 256.0801 g/mol