Learn More
Honeywell™ Schutzbrillen der Serie XV100
Artikelnummer. 15826655
Ansicht ändern
Click to view available options
Rahmenfarbe:
Gelb
Grau
klar
Linsenfärbung:
Gelb
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Rahmenfarbe Linsenfärbung Packungsgröße
15826655 Grau Grau 1 Stück
12677443 klar Klar 1 Stück
15816655 Gelb Gelb 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15826655 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 1029692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.33 CHF
    5.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.26 CHF
    30% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Äußerst wirtschaftlicher Augenschutz mit umlaufendem Uni-Objektiv für hervorragende periphere Sicht und Augenschutz.
  • 10-Basis, umlaufend, Universal-Objektiv für hervorragende Sicht und Schutz der Peripheriegeräte
  • Vorgeformtes Universalnasenstück für einfachen Sitz
  • Leichtes Design und dünne, geformte Bügel für Tragekomfort rund um die Uhr
  • Schützt vor Stößen (45 m/s)
  • Ideal für verschiedene Anwendungen, beispielsweise in Versorgungsunternehmen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Bauindustrie, Schiffs- und Automobilbau, geeignet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EC-Kategorie PSA: 1, konform mit der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und zugehörigen Änderungen, NIOSH 1979
Linsenbeschichtung Kratzfest
Beschreibung Modell XV101
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EC-Kategorie PSA: 1, konform mit der Richtlinie 89/686/EWG des Rates und zugehörigen Änderungen, NIOSH 1979
Linsenfärbung Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Verwendung und Schutz, Versorgungsanlagen, Leicht- und Schwerindustrie, Biotechnologie, Schiffsbau, Bauwesen, Automobilbau
Rahmenfarbe Grau
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat