Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Einweg-Schutzanzug Rot
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105896
Change view
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
25 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
30058323 S 25 Stück
30058373 M 25 Stück
30058375 L 25 Stück
30058318 XL 25 Stück
30058335 2XL 25 Stück
30058271 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058323 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2544.500.004
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Xtreme SMS 50 Einweg-Overalls mit elastischer Kapuze, Bündchen und Knöcheln, Zwei-Wege-Reißverschluss und selbstklebender Abdeckklappe.
Chemsplash Xtreme SMS 50 Overalls
  • 50 g/m² atmungsaktiv SMS Stoff
  • Elastische 3-teilige Kapuze
  • Elastische Bündchen und Knöchel
  • Zwei-Wege-Reißverschluss mit Klebelasche
  • Silikon- und latexfrei
  • Wird ohne Brustetikett geliefert
  • PFAS-frei
  • Siehe Artikelnummer 2618 für weiße Größen 4XL-5XL-6XL
Beschreibung: Chemsplash Xtreme SMS 50 Einweg-Schutzanzüge werden aus extrem atmungsaktivem Material hergestellt. SMS Stoff, der für längere Nutzungsdauer geeignet ist. Ausgestattet mit elastischer Kapuze, Bündchen und Knöcheln, einem Zwei-Wege-Reißverschluss und einer selbstklebenden Abdeckleiste. Seine starken und robusten Eigenschaften bieten eine gute chemische Barriere, insbesondere gegenüber trockenen Schadstoffpartikeln, und sind gleichzeitig äußerst angenehm zu tragen. Wir bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis innerhalb unserer Produktpalette der Kategorien 5 und 6 der Kategorie III. Erhältlich in Weiß, Blau, Rot und Orange.
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe S
Geschlecht Unisex
Material SMS-Faser
Farbe Rot
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung 3-teilig
Verschlusstyp Binder
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Widerstand Partikel
Latexfrei Ja
Anzahl Taschen Keine