missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemsplash Xtreme 50 SMS T5/6 Coverall with BlueTaped Seams

Click to view available options
Größe:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
25 Stück
Beschreibung
Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall
- 50GSM Breathable SMS Fabric
- Fully Taped Seams
- Elasticated 3 Pce Hood
- Elasticated Cuffs & Ankles
- Two Way Zip With Adhesive Zip Flap
- Silicone and Latex Free
- PFAS Free
- Comes without the chest label
Description: The Chemsplash Xtreme SMS 50 Coverall with Taped Seams is made from breathable 50gsm SMS fabric, compliant to Cat III Type 5 and 6. It offers a robust and strong barrier to dry hazards and is especially suitable for prolonged periods of use due to its breathable properties. All seams are bound.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hooded Coveralls |
| Größe | Medium |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | SMS Fabric |
| Farbe | Blue |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Taillenform | Elastic |
| Knöchelform | Elastic |
| Stulpenform | Elastic |
| Flaschenhalstyp | Hooded |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur