Learn More
Fisherbrand™ XTend Nitril-Handschuhe
Artikelnummer. 30057389 Alle ansehen Fisherbrand Traceable Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Extraklein
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
50 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
30057389 Klein 50 Stück
30057387 Groß 50 Stück
30057391 Mittel 50 Stück
30057390 Extragroß 50 Stück
30057388 Extraklein 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30057389
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XTend Nitrilhandschuhe sind Einweghandschuhe mit langen Manschetten, die Komfort und überlegenen Schutz vor Chemikalienspritzern für eine Vielzahl von Verwendungszwecken bieten.
  • XTend Nitrilhandschuhe sind Einweghandschuhe mit langen Manschetten, die Komfort und überlegenen Schutz gegen Chemikalienspritzer bei verschiedenen Anwendungen bieten.
  • Verlängerte Manschette
  • Nicht sterile, nicht gepuderte Handschuhe
  • Strukturierte Fingerspitzen sorgen für guten Griffigkeit
  • Schutzhandschuhe vom Typ B
  • PSA-Kategorie III
  • Beidseitig tragbar
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) PSA-Kategorie III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Typ B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA
Chlorinated Ja
Accelerator Free Nein
Anwendungen Labor, Industrie
AQL 1.5
Farbe Blau
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Oberflächenbehandlung außen Fingerspitze texturiert
Finger Thickness (English) 5,51 Millionen
Finger Thickness (Metric) 0.14 mm
Latex Free Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3,94 Mil
Palm Thickness (Metric) 0.10 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitril-Untersuchungshandschuh
Größe Klein
Sterilität Nicht steril
Dicke (angloamerikanisch) 3,94 Mil
Dicke (metrisch) 0.10 mm
Art der Handschuhstulpe Rollrand
Modell XTend Nitril-Handschuhe
Menge 50 pcs
Länge (angloamerikanisch) 11,42 in.
Länge (metrisch) 290 mm