Learn More
Tork Xpress™ Multifold Mini Hand Towel Dispenser
Artikelnummer. 31908330 Alle ansehen Tork Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Hand Towels
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Packungsgröße
31908330 Hand Towels 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31908330 Lieferant Tork Lieferanten-Nr. 552108
Verfügbar ab: 09-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Slim, attractive dispenser fits in low to medium traffic washrooms where space is limited and reduces consumption with one-at-a-time dispensing.
  • Mini paper towel dispenser features modern and compact elevation design.
  • One-at-a-time dispensing system prevents waste and reduces the risk of cross-contamination.
  • Economical consumption and improved company sustainability.
  • For use in low to medium-traffic washrooms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Hand Towel Dispenser
Farbe Black
Abmessungen (L x B x H) 305 x 105 x 305 mm
Länge (angloamerikanisch) 4.133 in.
Länge (metrisch) 105 mm
Breite (angloamerikanisch) 12.00 in.
Breite (metrisch) 305 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12 in.
Höhe (metrisch) 305 mm
Aufnahmevermögen Hand Towels
Material Plastic
Mounting Freestanding
No. of Compartments 1
Product Style Open Top
Modell Mini
Menge 1