missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
XPNPEP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 10661-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
This gene encodes the cytosolic form of a metalloaminopeptidase that catalyzes the cleavage of the N-terminal amino acid adjacent to a proline residue. The gene product may play a role in degradation and maturation of tachykinins, neuropeptides, and peptide hormones. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
| XPNPEP1 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| XPNPEP1 | |
| Cytosolic aminopeptidase P, SAMP, Soluble aminopeptidase P, X Pro aminopeptidase 1, Xaa Pro aminopeptidase 1, XPNPEP, XPNPEP1, XPNPEPL, XPNPEPL1, XPP1 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 170750, 170751, 7511 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| O54975, Q6P1B1, Q9NQW7 | |
| Xpnpep1 | |
| XPNPEP1 Fusion Protein Ag1015 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Rat, Human, Mouse | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur