Beschreibung
- Elektronische Ein-, 8- und 12-Kanal-Pipetten zum Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0,005 bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel, praktischer Handgriff
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Gefederter Spitzenkonus
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
Spezifikation
| Kompatible Spitzen | epT.I.P.S. |
| Verstellbarer Spitzenabstand | Nein |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Zur Verwendung mit | epT.I.P.S. Pipettenspitze (100 μL) |
| Grifftyp | Ergonomisch |
| Material | Kunststoff |
| Anzahl Kanäle | 8 |
| Programmierbar | Schrittbasiert |
| Mehr anzeigen |