Learn More
XPHOS, TRC
Artikelnummer. 30453708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30453708 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30453708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX7463155G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material XPHOS
CAS 564483-18-7
Summenformel C33 H49 P
Menge 5 g
Synonym Phosphine','dicyclohexyl[2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]-, Dicyclohexyl[2',4',6'-tris(1-methylethyl)[1,1'-biphenyl]-2-yl]phosphine (ACI), 2,,4',6'-Diisopropyl-1,1'-biphenyl-2-yldicyclohexylphosphine, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-tri(isopropyl)biphenyl, 2-(Dicyclohexylphosphino)-2',4',6'-triisopropyl-1,1'-biphenyl, 2-Dicyclohexylphosphino-2',4',6'-triisoprophylbiphenyl, [2',4',6'-Triisopropyl-1,1'-biphenyl-2-yl]dicyclohexylphosphine, Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropyl[1,1'-biphenyl]-2-yl)phosphine, Dicyclohexyl(2',4',6'-triisopropylbiphenyl-2-yl)phosphine, X-Phos
InChI-Formel InChI=1S/C33H49P/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
IUPAC-Name Dicyclohexyl-[2-[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]phenyl]phosphan
Molekulargewicht (g/mol) 476.72
Formelmasse 476.3572