Learn More
CELLPATH XMARK TINTENSCHUTZ
Artikelnummer. 30226286
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226286 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226286 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. RCB030000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.62 CHF
    11.93 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 5.69 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XMark Ink Shield ist ein schnell trocknendes Fixierspray, das nach der Markierung mit XMark Tissue Marking Dye auf die Probe aufgetragen wird und eine Schutzschicht auf der markierten Oberfläche bildet, während es gleichzeitig das Eindringen des Verarbeitungsreagenz in das Gewebe ermöglicht.
  • Die chemische Zusammensetzung der Pigmente, insbesondere derjenigen in gelben, orangen und roten Gewebemarkierungsfarbstoffen, die von alternativen Anbietern hergestellt werden, kann bei Gewebeverarbeitungsprotokollen oft beeinträchtigt werden.
  • Einzigartig für CellPath Ink Shield wurde speziell für die Verwendung mit unserer XMark-Produktreihe entwickelt und gewährleistet, dass mit Farbstoffen (einschließlich der oben genannten Farben) markierte Probenränder während der Gewebeverarbeitung haltbar und unbeeinträchtigt bleiben.
  • Für optimale Ergebnisse besprühen Sie die Probe aus 5-15 cm Entfernung mit XMark Ink Shield.
  • Hauptvorteile:
  • Schnelltrocknendes Fixierspray
  • Bildet eine Schutzschicht auf der markierten Oberfläche
  • Kann mit allen Farben des XMark Tissue Marking Dye verwendet werden.
  • Geeignet für alle Probenarten
Spezifikation
Güte Histologisch
Produkttyp Fixierspray
Menge 250 mL
Lösungstyp Fixiermittel
Form Flüssig
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • XMark Ink Shield
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetone, ethanol , Methanol