Learn More
CELLPATH XMARK FIX
Artikelnummer. 30226285
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30226285 250 mL 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30226285 Lieferant CELLPATH Lieferanten-Nr. RCB010000A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.33 CHF
    12.42 CHF / 250 Milliliter
    Sparen 5.91 CHF
    32% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
XMark Fix ist ein Fixierspray, das vor oder nach dem Färben auf Gewebe aufgetragen werden kann. Dieses Fixierspray modifiziert die Oberfläche von schwierigen Proben, um die Haftung der XMark Gewebemarkierungsfarbstoffe zu verbessern, und wird insbesondere für die Verwendung bei fetthaltigen Proben empfohlen.
  • Für optimale Ergebnisse besprühen Sie die Probe aus 5-15 cm Entfernung mit XMark Fix.
  • Hauptvorteile:
  • Modifiziert die Oberfläche von problematischen Proben
  • Unterstützt die Haftung von XMark Gewebemarkierungsfarbstoffen
  • Kann auf Gewebe aufgetragen werden, bevor dieses mit Farbstoff markiert wird.
  • Geeignet für fettreiche Proben
Spezifikation
Güte Histologisch
Produkttyp Fixierspray
Menge 250 mL
Lösungstyp Fixiermittel
Form Flüssig