Learn More
Thermo Scientific™ XLT-4-Agar
Beschreibung
Isolieren und identifizieren Sie Salmonellen aus klinischen, Umwelt- und Lebensmittelproben effizient mit hochgradig selektivem Thermo Scientific™ XLT-4 Agar. XLT-4 Agar enthält Natriumtetradecylsulfat, das viele Organismen der Hintergrundflora, deren Wachstum die Differenzierung auf anderen Salmonellen-Plattenmedien behindern kann, hemmt. Diese verbesserte Selektivität erhöht die Recovery von Salmonellen und vermeidet verdächtige falsch positive Kolonien. Dies spart Zeit und Kosten für die weitere Identifizierung der falsch positiven Kolonien1.
- Gewährleistet das optimale Wachstum von Salmonellen bei gleichzeitiger Reduzierung von präsumptiv falsch-positiven Kolonien.
- Hemmt unerwünschte Hintergrundflora mit Tergitol
- Salmonellen erscheinen als schwarze oder rote Kolonien mit schwarzen Zentrum und lassen sich somit leicht unterscheiden.
Die enthaltenen Peptone und Hefeextrakte bieten eine Quelle für Amino-Stickstoff zusammen mit wesentlichen Nährstoffen und Vitaminen, wodurch das optimale Wachstum der Salmonellen gewährleistet wird.
Das selektive Mittel ist Tergitol 4 (auch bekannt als Niaproof 4 oder Natriumtetradecylsulfat), das ein anionisches Tensid ist. Dieses hemmt oder reduziert das Wachstum unerwünschter Hintergrundflora. Durch den Zusatz von Phenolrot ist die Hintergrundfarbe der Platte Rot. Diese Farbe ändert sich aufgrund von pH-Wert-Änderungen während der Fermentierungs- und Decarboxylierungsreaktionen.
Die Differenzierung auf diesem Medium wird durch die Fermentierung von Xylose, Lactose und Sucrose sowie die Decarboxylierung von Lysin erreicht. Salmonellen erscheinen als schwarze oder rote Kolonien mit schwarzem Zentrum. Dies ist auf die Schwärzung der Kolonien (aufgrund vorhandener Eisen-Ionen) infolge der Reduktion von Thiosulfat zu Hydrogensulfid zurückzuführen. Escherichia coli wachsen als gelbe Kolonien, da sie Lactose aus der Formulierung fermentieren, wodurch der pH-Wert fällt, was eine Verschiebung der Farbe des Phenol-Indikators von Rot nach Gelb verursacht. Andere Organismen, wie z. B. Shigellae, fermentieren weder Lactose noch reduzieren sie Thiosulfat, sodass diese als klare rote Kolonien ohne Schwärzung erkennbar sind.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Stroh |
| Inhalt und Lagerung | 10°bis 30 °C |
| Beschreibung | XLT-4-Agar |
| Form | Pulver |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
Nur für Laboranwendungen