Learn More
Thermo Scientific™ XLD-Agar (EP, USP, JP, BP)
Artikelnummer. 11914182
Artikelnummer. 11914182 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PO1132A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren und identifizieren Sie Salmonellen und Shigella spp. mit diesem vorbereiteten Medium.
Isolieren und identifizieren Sie Salmonellen und Shigella spp. mit dem vorbereiteten Thermo Scientific™ Oxoid™ XLD Agar (EP, USP, JP, BP). Das Medium basiert auf Xylosefermentation, Lysin-Decarboxylierung und Produktion von Schwefelwasserstoff zur primären Unterscheidung der Shigellen und Salmonellen von nicht-pathogenen Bakterien. Die sorgfältige Zugabe von Natriumdesoxycholat inhibiert das Wachstum von Coliformen, ohne die Fähigkeit zur Unterstützung von Shigellen und Salmonellen zu beeinträchtigen. Das Medium entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen2,3,4,5.
Salmonella  und Shigella  sind Hauptverursacher von bakteriellen enterischen Erkrankungen, wobei die Transmission über den fäkal-oralen-Weg, durch Kontakt von Person zu Person oder durch Aufnahme von kontaminierten Lebensmitteln oder verunreinigtem Wasser erfolgt.
Verwenden Sie XLD Agar (EP, USP, JP, BP) für das Screening von Proben, die gemischte Pflanzen enthalten und denen Verdacht auf enterische Krankheitserreger, z. B. Lebensmittelprodukte, besteht.
  • Einfache Auswertung: Unterscheiden Sie Salmonella (rote Kolonien mit schwarzen Zentren) von Shigella (rote Kolonien) und anderen Coliformen (gelbe, opake Kolonien).
  • Überlegene Empfindlichkeit und Selektivität: Übersteigt die herkömmlicher Plattenmedien, z. B. Eosin-Methylenblau-Agar und Wismut-Sulfit-Agar, die dazu neigen, das Wachstum von Shigellen zu unterdrücken.
  • Getestet gemäß ISOL 1133:20141
  • Entspricht den in internationalen Arzneibüchern beschriebenen Rezepturen2,3,4,5.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot, transparent
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung XLD-Agar (EP, USP, JP, BP)
Format 90 mm-Platte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5 g ± 1,0 g
Verpackungsart Im Schlauchbeutel verpackt – einlagig
Menge 10 Stück/Packung