Learn More
uvex Xenova™ Black/Blue PU 95552 Low Shoe - Width 11
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
Uvex 2 Xenova™ Schuh 95552 S3 SRC
- Extrabreite Sportpassform
- Neueste Generation der 100 % metallfreien Uvex Xenova™ Zehenkappe
- Kompaktes Design, anatomische Form, gute Seitenstabilität, keine Wärmeleitfähigkeit und antimagnetische Eigenschaften
- Die durchdringungssichere, nichtmetallische Mittelsohle entspricht den neuesten Sicherheitsstandards und schränkt die Flexibilität nicht ein
- Atmungsaktives wasserabweisendes Vollnarbenleder
- Kratzfeste Überkappe aus PU-beschichtetem Leder für längere Lebensdauer
- Weitmaschiges Futter für optimale Atmungsaktivität
- Uvex Anti-Twist-Fersenkappe für mehr Stabilität und Schutz vor Knöchelverrenkungen
- Weich gepolsterte Abschlusskante und Lasche
- Komfortable entnehmbare Innensohle, antistatisch, mit Feuchtigkeitsregelung
- Doppelt dichte PUR-Sohle, nicht abfärbend, mit ausgezeichneter Stoßdämpfung und abriebfester Außensohle
- Selbstreinigendes Sohlenprofildesign
- Öl- und kraftstoffbeständig
- Frei von Lackbenetzungshemmern wie Silikone, Weichmacher usw.
- Kurzfristige Hitzebeständigkeit bis 120 °C.
- Antistatisch
- Erfüllt ESD-Erfordernisse: Erdungswiderstand kleiner als 35 Megaohm
- Artikel Nr. 95552
- Norm EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Größen: 38 bis 52
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Schwarz, Blau |
| Material | Leder |
| Größe | 42 |
| Sohlenmaterial | Doppeldichtes Polyurethan (PU/PU) |
| Zehenmaterial | Komposit |
| Einwegprodukt | Nein |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN ISO 20345:2011 |
| Geschlecht | Unisex |
| Fit | Standardbreite |
| Modell | Uvex 2 |
| Mehr anzeigen |