Learn More
GA International White Cryogenic Barcode Labels for Liquid Nitrogen Storage on Small Roll
Artikelnummer. 17800688
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
101,6 x 101,6 mm
101,6 x 50.8 mm
101.6 x 12,7 mm
101.6 x 25,4 mm
19.1 x 38,1 mm
22,2 x 22,2 mm
23 x 19,1 mm
24 x 27 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 25,4 mm
25,4 x 50,8 mm
25,4 x 19.1 mm
25,4 x 31.8 mm
28.6 x 19,1 mm
31,8 x 22.2 mm
31,8 x 31,8 mm
31.8 x 25,4 mm
32.5 x 15.9 mm
33 x 15.9 mm
38,1 x 25,4 mm
38.1 x 19.1 mm
38.1 x 12,7 mm
44,5 x 19,1 mm
48 x 31,8 mm
50,8 x 19,1 mm
50,8 x 38,1 mm
50,8 x 50,8 mm
57,2 x 25,4 mm
63,5 x 25,4 mm
63,5 x 38,1 mm
63,5 x 12,7 mm
76,2 x 101,6 mm
76,2 x 25,4 mm
76,2 x 50,8 mm
76,2 x 76,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
300 Stück
500 Stück
35 product options available for selection
Product selection table with 35 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
17800688 50,8 x 19,1 mm 1000 Stück
17800958 38.1 x 19.1 mm 1000 Stück
17889987 25,4 x 31.8 mm 1000 Stück
17811158 101,6 x 101,6 mm 300 Stück
17879607 101.6 x 25,4 mm 1000 Stück
17849217 76,2 x 101,6 mm 300 Stück
17880868 50,8 x 38,1 mm 1000 Stück
17889117 23 x 19,1 mm 1000 Stück
17879317 24 x 27 mm 1000 Stück
17870878 19.1 x 38,1 mm 1000 Stück
17801208 33 x 15.9 mm 1000 Stück
17859617 57,2 x 25,4 mm 1000 Stück
17879617 63,5 x 38,1 mm 1000 Stück
17870048 38.1 x 12,7 mm 1000 Stück
17890048 44,5 x 19,1 mm 1000 Stück
17851248 50,8 x 50,8 mm 1000 Stück
17861058 25,4 x 25,4 mm 1000 Stück
15918186 63,5 x 12,7 mm -
17879207 76,2 x 25,4 mm 1000 Stück
17840398 48 x 31,8 mm 1000 Stück
17800868 101.6 x 12,7 mm 1000 Stück
17890768 25,4 x 19.1 mm 1000 Stück
17819417 38,1 x 25,4 mm 1000 Stück
17870218 76,2 x 50,8 mm 1000 Stück
17809427 28.6 x 19,1 mm 1000 Stück
17829527 31.8 x 25,4 mm 1000 Stück
17848947 63,5 x 25,4 mm 1000 Stück
17879667 101,6 x 50.8 mm 500 Stück
17132296 31,8 x 31,8 mm -
17861118 25,4 x 12,7 mm 1000 Stück
17889957 25,4 x 50,8 mm 1000 Stück
17889257 32.5 x 15.9 mm 1000 Stück
17831138 22,2 x 22,2 mm 1000 Stück
17819487 76,2 x 76,2 mm 250 Stück
17829197 31,8 x 22.2 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
35 options
Artikelnummer. 17800688 Lieferant GA International Lieferanten-Nr. JTTA128C11WH
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Thermal-transfer cryogenic labels for cryo vials, microtubes, cryo/freezer boxes, etc. destined for storage in liquid and vapor phase liquid nitrogen, laboratory freezers, or transport on dry ice.
  • Resistant to long-term cryogenic storage in freezers and liquid nitrogen (-196°C)
  • Perfect for cryovials, tubes, cryo-boxes, freezer-boxes, and many other cryo-containers
  • Resistant to spraying and swabbing with alcohol and surface sanitizing wipes
  • Require no cure time before liquid nitrogen immersion and will also adhere to wet surfaces
  • Ideal for serialized data and barcodes, thanks to high-quality thermal-transfer printing
  • Available in various sizes
  • Stored on a 25.4 mm roll
Spezifikation
Klebstofftyp Permanent
Farbe White
Ausführung Matte
Format Roll
Material Thermoplastic Film
Print Technology Thermal Transfer
Produkttyp Label
Sterilität Non-sterile
Etiketten pro Zeile 1 Label
Menge 1000/Pk.
Form Rectangle
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -321°F to +230°F
Temperaturbereich (metrisch) -196°C to +110°C
Abmessungen (L x B) 50,8 x 19,1 mm
Länge (angloamerikanisch) 0.75 in.
Länge (metrisch) 19.1 mm
Breite (angloamerikanisch) 2 in.
Breite (metrisch) 50.8 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 1 in.
Durchmesser (metrisch) 25.4 mm