Learn More
Ansell XCEED™ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Artikelnummer. 15279373
Click to view available options
Größe:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Packungsgröße:
230 PCS
250 Stück
Artikelnummer. 15279373
Marke: Ansell 93833100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verringern die häufig im Zusammenhang mit dem Karpaltunnelsyndrom auftretende Handermüdung. Ansell™ Microflex™ Ergonomische Untersuchungshandschuhe aus Nitril sind leicht und dünn, gewährleisten jedoch Langlebigkeit und Schutz.
  • Entwickelt, um die Ermüdung der Hände zu verringern und die Produktivität zu steigern, ohne die Muskeln stärker anzustrengen
  • Bequem und leicht
  • Die fortschrittliche proprietäre Nitrilformulierung sorgt für eine erhöhte Tastempfindlichkeit
  • Bis zu 60 % stärker als führende Nitrilmarken und bis zu 90 % stärker als führende Latexmarken
  • Sicherer Schutz vor Nadellöchern und anderen Qualitätsproblemen
  • Enthält kein Naturkautschuklatex oder Puder, um die Träger vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, ISO 11193-1, EN 420, 89/686/EWG, EN 374-2: 2003, EN 374-3: 2003, Medizinprodukterichtlinie 93/42/EWG, Klasse 1, EN 455-1, EN 455-2 und EN 455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Yes
Anwendungen Industrial
AQL 0.65
Farbe Blau
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Fingertip Textured
Hand Beidhändig
Latex Free Ja
Material Nitril
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Größe 9,5/10
Sterilität Unsteril
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Fingerhandschuh Texturiert
Art der Handschuhstulpe Rollrand/gerollt
Modell 93-833
Verpackungsart Spenderbox
Menge 230/Packung
Zugfestigkeit 14 bis 33 MPa
Länge (metrisch) 240 mm
Breite (metrisch) 115 mm