missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ XAV 939
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. p-4817414
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18065872

Marke: Tocris Bioscience™ 3748/10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Potent tankyrase inhibitor

XAV 939 is a potent tankyrase (TNKS) inhibitor (IC50 values are 4 and 11 nM for TNKS2 and TNKS1 respectively). Antagonizes Wnt signaling via stimulation of β-catenin degradation and stabilization of axin. XAV 939 inhibits proliferation of the β-catenin-dependent colon carcinoma cell line DLD-1. Promotes cardiomyocyte differentiation in mesoderm progenitor cells. Also used in neuronal differentiation protocols.

XAV 939 synthesized to cGMP guidelines also available.

For more information about how XAV 939 may be used, see our protocol: Accelerated Induction of Cortical Neurons from hiPSCs

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 284028-89-3
Summenformel C14H11F3N2OS

Spezifikation

Chemischer Name oder Material XAV 939
Menge 10 mg
Formelmasse 312.31
Reinheit >98%
Molekulargewicht 312.31
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt