Learn More
Xanthydrol, TRC
Artikelnummer. 30449388
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30449388 250 mg 250 Milligramm
30451246 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30449388 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX743650250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthydrol
CAS 90-46-0
Summenformel C13 H10 O2
Menge 250 mg
Synonym 9H-Xanthen-9-ol, 9-Hydroxyxanthene, 9-Xanthydrol, NSC 4038
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8,13-14H
SMILES OC1c2ccccc2Oc3ccccc13
IUPAC-Name 9H-xanthen-9-ol
Molekulargewicht (g/mol) 198.22
Formelmasse 198.0681