missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Xanthon, TRC

Artikelnummer. 30450359
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30450359 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30450359 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCX50010010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 90-47-1
Summenformel C13 H8 O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Synonym Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Dibenzo-γ-pyrone, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone
IUPAC-Name Xanthen-9-on
SMILES O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Xanthone
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Formelmasse 196.0524
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.