missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Xanthone, Mikromol™
Beschreibung
Xanthon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Xanthone |
| CAS | 90-47-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Xanthone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C13 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone |
| InChI-Formel | InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13 |
| IUPAC-Name | Xanthen-9-on |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?