Learn More
Xanthon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11412567
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11412567 100 g 100 Gramm
11402567 25 g -
11422567 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412567 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14812.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 90-47-1 | C13H8O2 | 196.205 g/mol
Xanthone is used predominantly as oxygenated polycyclic aromatic compounds, and as a vasorelaxant. It can be used as a fluorescent agent, as well as an intermediate in organic synthesis and chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Xanthon wird vorwiegend als oxygenierte polyzyklische aromatische Verbindung und als Vasorelaxans verwendet. Es kann als Fluoreszenzmittel sowie als Zwischenprodukt in der organischen Synthese und chemischen Forschung eingesetzt werden.
Löslichkeit
Es ist löslich in Wasser (teilweise), Chloroform, warmem Toluol, Ether (bis zu einem gewissen Grad) und warmem Alkohol.
Hinweise
Stabil unter normalen Bedingungen. Unverträglich mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-47-1
Summenformel C13H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 196.205
MDL-Nummer MFCD00005060
InChI-Schlüssel JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthone, 9h-xanthen-9-one, 9-xanthenone, benzophenone oxide, 9-oxoxanthene, genicide, xanthenone, 9-xanthone, diphenylene ketone oxide, dibenzo-gamma-pyrone
PubChem CID 7020
ChEBI CHEBI:37647
IUPAC-Name Xanthen-9-on
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC=CC=C3O2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthone
Schmelzpunkt 174°C to 178°C
Siedepunkt 350°C to 351°C
Menge 100 g
Beilstein 140443
Merck Index 14,10062
Löslichkeitsinformationen It is Soluble in water (partly),chloroform,hot Toluene,ether (slightly),and hot alcohol.
Formelmasse 196.21
Reinheit (%) 99%