Learn More
Xanthin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081600
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-Dihydropurin-2,6-Dion
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
69-89-6
C5H4N4O2
152.11
MFCD00078453
LRFVTYWOQMYALW-UHFFFAOYSA-N
xanthine, 2,6-dihydroxypurine, xanthin, 2,6-dioxopurine, pseudoxanthine, 1h-purine-2,6 3h,7h-dione, isoxanthine, xanthic oxide, 1h-purine-2,6-diol, 9h-purine-2,6-diol
1188
CHEBI:17712
3,7-Dihydropurin-2,6-Dion
C1=NC2=C(N1)C(=O)NC(=O)N2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Xanthine
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 5 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 26, 447
Merck Index 15, 10257
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1g/14.5l (16°C). Other solubilities: soluble in potassium hydroxide and mineral acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Spektrophotometrie 98 to 102% (lambda max. 278nm,pH 10) molar absorptivity 9300+/-2%,on dry basis
Formelmasse 152.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Xanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.