Learn More
Xanthen-9-Carboxamid, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11458946
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11458946 25 g -
11438946 1 g 1 Gramm
11448946 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11458946 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A17077.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 5813-90-1
Summenformel C14H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.247
MDL-Nummer MFCD00173894
InChI-Schlüssel WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
IUPAC-Name 9H-Xanthen-9-carboxamid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Specifications
Chemischer Name oder Material Xanthene-9-carboxamide
Schmelzpunkt 244°C to 246°C
Menge 25 g
Formelmasse 225.25
Reinheit (%) 98%