Learn More
Xanthen-9-Carboxamid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11438946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438946 1 g 1 Gramm
11448946 5 g 5 Gramm
11458946 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438946 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17077.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5813-90-1
Summenformel C14H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 225.247
MDL-Nummer MFCD00173894
InChI-Schlüssel WEDLKOCAEPRSPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthene-9-carboxamide, 9-xanthene carbamide, xanthene-9-carboxylic acid amide, 9h-xanthene-9-carboxylic acid amide, xanthene carboxamide, 9-xanthencarboxamide, 9-xanthenecarboxamide, acmc-20aj9l, maybridge4_000665
PubChem CID 725576
IUPAC-Name 9H-Xanthen-9-carboxamid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C3O2)C(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Xanthene-9-carboxamide
Schmelzpunkt 244°C to 246°C
Menge 1 g
Formelmasse 225.25
Reinheit (%) 98%