missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tocris Bioscience™ XAC
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18034972
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18034972 10 mg 10 Milligramm
18015422 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18034972 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3200/10
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Adenosine receptor antagonist

Adenosine receptor antagonist (IC50 values are 1.8 and 114 nM at A1 and A2 receptors respectively). Attenuates adenosine-induced vasodilation and exhibits proconvulsant activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1962928-23-9
Summenformel C21H30Cl2N6O4

Spezifikation

Chemischer Name oder Material XAC
Menge 10 mg
Formelmasse 464.95
Reinheit >98%
Molekulargewicht 501.41
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.