Learn More
Thermo Scientific Matrix X960 Microtubes 2DCYPHER mark 2, 1.2mL tubes
GREENER_CHOICE
Marke:  Thermo Scientific Matrix AB-1150
815.13 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
X960 Microtubes 2DCYPHER mark 2, 1.2mL tubes
Artikelnummer. 12592617
  • 1070.00 CHF / 960 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Name des Produkts
Thermo Scientific Matrix X960 Microtubes 2DCYPHER mark 2, 1.2mL tubes >