Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter
Verhindern eine Kontamination von Proben und Pipetten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter verhindern Verunreinigungen durch Mikropore-Filter.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.98900kg
Beschreibung
- Filter aus reinem hochwertigem hydrophobem Polyethylen ohne Zusatzstoffe
- Die Filter blockieren Aerosole und Flüssigkeiten durch Mikroporenfiltertechnik
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen auf der Spitze bei Standardvolumen (außer 0,5 – 10/20 µl-Filterspitze)
- Konischer Spitzenauslass verhindert Tropfenbildung an der Auslassöffnung der Spitze
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
100 bis 1000 μl | |
Ja | |
Ja | |
Beta-Strahlung | |
Ja | |
Standardvolumen |
Gefiltert | |
Transparent | |
86 mm | |
Gestell | |
Reines Polypropylen |