Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter
Verhindern eine Kontamination von Proben und Pipetten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter verhindern Verunreinigungen durch Mikropore-Filter.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 0.96000kg
Beschreibung
- Filter aus reinem hochwertigem hydrophobem Polyethylen ohne Zusatzstoffe
- Die Filter blockieren Aerosole und Flüssigkeiten durch Mikroporenfiltertechnik
- Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
- Graduierungsmarkierungen auf den Spitzen bei Standardvolumen (außer bei 0.5-10/20 μl-Filterspitzen)
- Konischer Spitzenauslass verhindert Tropfenbildung an der Auslassöffnung der Spitze
- Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem Polypropylen
- Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
1 bis 200 μl | |
Steril | |
Ja | |
Beta-Strahlung | |
Ja | |
Standardvolumen |
Gefiltert | |
Transparent | |
50.8 mm | |
Gestell | |
Reines Polypropylen |