Learn More
Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter
Verhindern eine Kontamination von Proben und Pipetten. Fisherbrand™ Top-Line Pipettenspitzen mit Filter verhindern Verunreinigungen durch Mikropore-Filter.
Marke:  Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.33200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10050842
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Filter aus reinem hochwertigem hydrophobem Polyethylen ohne Zusatzstoffe
  • Die Filter blockieren Aerosole und Flüssigkeiten durch Mikroporenfiltertechnik
  • Optimierte Konusgeometrie für einen sicheren Sitz
  • Graduierungsmarkierungen auf den Spitzen bei Standardvolumen (außer bei 0.5-10/20 μl-Filterspitzen)
  • Konischer Spitzenauslass verhindert Tropfenbildung an der Auslassöffnung der Spitze
  • Spitzen aus autoklavierbarem, nicht benetzbarem Polypropylen
  • Sterile Packungen erhältlich (Beta-Bestrahlung)
Spezifikation
Spezifikation
1 bis 30 μl
Steril
Ja
Beta-Strahlung
Ja
Standardvolumen
Gefiltert
Durchsichtig
50.8 mm
Gestell
Reines PP (Polypropylen)