Learn More
Bel-Art™ Oil-Based Tech Pen
Artikelnummer. 30130325 Alle ansehen SP Scienceware Produkte
Click to view available options
Spitzenform:
Weiche Spitze
Packungsgröße:
7 Stück
Artikelnummer. 30130325
Marke: Bel-Art™ F133841000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Heavy-duty soft tip disposable pens come in a multipack of 7 colors and writes on glass, metal, ceramics, plastics, paper, etc.
  • Oil-based marking paint resists washing, weathering, mild acids and alkalis
  • Operates within the temperature range of -46°C to +65°C (-50°F to +150°F)
  • Withstands autoclaving at 121°C (250°F)
  • Mark is approximately 1 mm (0.040 in.) wide
Spezifikation
Spitzenform Weiche Spitze
Produkttyp Permanent Marking Pen
Farbe Multi
Sterilität Non-sterile
Einwegprodukt Limited-use
Latexfrei Yes
Anzahl pro Packung 7
Breite (metrisch) Leitung 1 mm