Learn More
Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen
Diese Tupfer eignen sich für die Probenahme. Fisherbrand™ Tupfer in Polypropylenröhrchen zeichnen sich durch einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf aus.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 3.21300kg
Beschreibung
- Sterile Trockentupfer in stoßfestem Röhrchen aus Polypropylen mit Rundboden
- Sterilisiert mit Ethylenoxid
- Hergestellt nach strengen Standards gemäß ISO 9002/EN 29002
- CE-Kennzeichnung Nr. .98 06 0119, Klasse II A
Spezifikation
Holzschaft | |
Baumwolle | |
Alle Tupfer haben einen runden, kompakten und fusselfreien Kopf zur Probennahme | |
2.5mm | |
150 mm | |
500 Packung |
ISO 9002/EN 29002, CE-Zeichen Nr. .98 06 0119 | |
Sterile | |
Unbedruckt | |
Klasse II A | |
500 | |
Röhrchentupfer |